Fortfahren mit
T4009
Taurocholsäure Natriumsalz Hydrat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-[(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)-amino]-ethansulfonsäure, Natriumtaurocholat Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.210,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.490,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H44NNaO7S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.68 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-653-7
MDL number:
€ 41,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
anionic
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 2100
aggregation number
4
CMC
3-11 mM (20-25°C)
functional group
sulfonic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
General description
Taurocholsäure-Natriumsalz-Hydrat ist eine Gallensäure mit Detergenseigenschaften.
Application
Anionisches Reinigungsmittel für die Solubilisierung von Proteinen.
Taurocholsäure-Natriumsalz-Hydrat wurde in einer Studie zur Beurteilung der Adsorption von Gallensäuren und -salzen an Gemüsefasergewebe verwendet. [1] Es wurde auch in einer Studie zur Untersuchung einer Methode zum Nachweis von konjugierten und unkonjugierten Gallensalzen in Serum und Jejunalflüssigkeit eingesetzt. [2]
Biochem/physiol Actions
Sulfatfreies Gallensalz, physiologisches Transportsubstrat für die Gallensalz-Exportpumpe/Sister of Pgp (BSEP/spgp), den Na(+)/Taurocholat-Cotransporter (NTCP) und MRP3 in die kanalikulären Teile der Leber.
Sulfatfreies Gallensalz.
Preparation Note
Synthetisiert aus Cholsäure
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9034T6260T0557
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
aggregation number
4
aggregation number
4
aggregation number
-
aggregation number
6
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
mol wt
micellar avg mol wt 2100
mol wt
micellar avg mol wt 2100
mol wt
521.69 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 3100
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taurocholsäure Natriumsalz Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf