Merck
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Astec® CHIROBIOTIC® V Chirale HPLC-Säule
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
(±)-Sotalol -hydrochlorid
≥98% (TLC), powder
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.98:0.01:0.01, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm