Merck
RES7102I
SAFC
Imidazol -hydrochlorid
Synonym(e):
Imidazole hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.54
Beilstein:
3678283
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C (lit.)
SMILES String
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
InChIKey
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)