Merck
RAB1749
Sigma-Aldrich
Human TLR3 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Größe auswählen
1 KIT
€ 831,00
€ 831,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 831,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
€ 831,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TLR3(7098)
Allgemeine Beschreibung
This ELISA antibody pair detects human TLR3. Other species not yet determined.
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)