Fortfahren mit
CLS4520
Corning® sphäroide Mikrotiterplatten
96 well, round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), lid, sterile
Synonym(e):
Corning Sphäroid-Mikroplatten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear bottom, polystyrene , round black/clear bottom
Size:
96 wells
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear bottom, polystyrene , round black/clear bottom
sterility
sterile
feature
lid, skirt, Specific plates for 3D cell culture, ULA (Ultra-Low Attachment surface)
packaging
pkg of 10 ea, pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
Corning 4520
size
96 wells
well volume
300 μL
wells
96 wells
working volume
0.075-0.30 μL
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
(Ultra-Low Attachment)
General description
Wichtige Eigenschaften:
  • Optischer klarer, runder Boden mit undurchsichtigem schwarzen Mikrotiterplattenkörper
  • Kovalente Bindung der Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung, um die Zelladhäsion an die Well-Oberfläche zu verringern
  • Die neuartige proprietäre Well-Geometrie unterstützt die Bildung von Sphäroiden in der Mitte des Wells
  • Einzigartiges Design, das jeden Well abschirmt, um Well-zu-Well-Crosstalk zu minimieren
Wichtige Vorteile:
  • Gleichmäßige, einzelne Sphäroidenbildung in jedem Well
  • Die Zentrierung des Sphäroids in jedem Well ermöglicht die automatisierte Visualisierung
  • Kultivierung und Untersuchung der Sphäroiden in derselben Mikrotiterplatte, ohne die Notwendigkeit für einen Transfer in eine neue Platte
  • Einfachheit des Medienaustauschs oder der Behandlung mit Testverbindungen/Arzneimitteln
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3830CLS4527CLS4516
description
96 well, round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), lid, sterile
description
384 well, round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), lid, sterile
description
wells (1536), round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), sterile
description
384 well, round black/clear bottom, ULA (Ultra-Low Attachment surface), lid, sterile
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 wells
size
384 wells
size
1536 wells
size
384 wells
material
clear bottom, round black/clear bottom , polystyrene
material
clear bottom, polystyrene , round black/clear bottom
material
polystyrene , round black/clear bottom
material
clear bottom, polystyrene , round black/clear bottom
manufacturer/tradename
Corning 4520
manufacturer/tradename
Corning 3830
manufacturer/tradename
Corning 4527
manufacturer/tradename
Corning 4516
feature
lid, Specific plates for 3D cell culture, skirt, ULA (Ultra-Low Attachment surface)
feature
lid, skirt, Specific plates for 3D cell culture, ULA (Ultra-Low Attachment surface)
feature
ULA (Ultra-Low Attachment surface), Lid Included, Recommended Medium Well Volume, Recommended Working Volume, Specific plates for 3D cell culture
feature
lid, skirt, Specific plates for 3D cell culture, ULA (Ultra-Low Attachment surface)
binding type
(Ultra-Low Attachment)
binding type
(ultra-low attachment)
binding type
-
binding type
(ultra-low attachment)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)