Merck
RAB1555
Sigma-Aldrich
Human Laminin alpha 4 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Größe auswählen
96 WELLS
€ 552,00
€ 552,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
€ 552,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
€ 552,00
Check Cart for Availability
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.63 ng/mL
standard curve range: 1.638-400 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... LAMA4(3910)
Verwandte Kategorien
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)