Fortfahren mit
L4544
Human Laminin
from human fibroblasts, cell culture derived, liquid, 0.5 mg/mL, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 353,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
human fibroblasts
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
€ 353,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Laminin aus human fibroblasts, cell culture derived, liquid, sterile-filtered
biological source
human fibroblasts
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
packaging
pkg of 100 μL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑2 μg/cm2
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... LAMB1(3912)
Application
Laminin aus humanen Fibroblasten wird wie folgt verwendet:
  • für die Beschichtung von Sechs-Well-Mikrotiterplatten für Wundheilungsassays
  • als Substrat im Zellanhaftungs- und Verteilungsassay
  • zur Differenzierung von humanen embryonalen Stammzellen (hESC) und humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (hiPSC) gegenüber dopaminergen Neuronen
  • im Corneaendothelzellen-Wundheilungsassay (Migration) und Corneaendothelzellbarrierenassay
Laminin aus humanen Fibroblasten wird zur Verwendung als Zellkultursubstratum zu 1–2 μg/cm2 empfohlen. Die optimale Konzentration hängt vom Zelltyp sowie der Anwendung oder den Forschungszielen ab.
Biochem/physiol Actions
Lamininproteine sind integrale Bestandteile des strukturellen Gerüsts von tierischen Geweben. Sie verbinden sich mit Kollagen Typ IV über Entactin und Perlecan und binden durch Integrinrezeptoren, Dystroglykan-Glykoprotein-Komplexe und Lutheran-Blutgruppenglykoproteine an die Zellmembranen. Laminin verfügt über aktive Domänen für die Kollagenbindung, Zelladhäsion, Heparinbindung und das Neuritenauswuchs-Fragment. Laminin unterstützt das Wachstum und die Differenzierung vieler Zelltypen, darunter Epithel-, Endothel-, Nerven-, Muskel- und Leberzellen.
Preparation Note
Dieses Produkt wird mit einer Konzentration von 0,5 mg/ml in TBS bereitgestellt. Lösung vor Gebrauch langsam bei 2–8 °C auftauen, um Gelbildung zu verhindern. Wenn sich das Laminin zuvor zu irgendeinem Zeitpunkt vorzeitig erwärmt, kann es zur Gelbildung kommen. Außerdem kann die Lagerung bei -20 °C die Gelbildung induzieren und/oder die Aktivität signifikant verringern. Zur Verwendung als Beschichtung in HBSS verdünnen, die Kulturoberfläche mit einem minimalen Volumen beschichten und für 1–2 Stunden bei 37 °C inkubieren. Vor dem Ausplattieren der Zellen 3 Mal mit HBBS waschen. Lamininbeschichtungen können einen Monat bei 2–8 °C gelagert werden.
Other Notes
Laminin ist ein trimeres Glykoprotein der extrazellulären Matrix und ist neben dem Kollagen der Hauptbestandteil der Basallamina, die die Adhäsion, Proliferation und Differenzierung fördert. Laminin besteht aus A-, B1- und B2-Ketten, die über viele Disulfidbindungen verknüpft sind. Dieses Lamininprodukt wird von humanen Fibroblasten und Epithelzellen in einem Co-Kultursystem erzeugt und anschließend biochemisch aufgereinigt.
Disclaimer
Es wird empfohlen, dieses Produkt bei -70 °C zu lagern, damit es zwei Jahre stabil bleibt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L6274L2020C2249
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human fibroblasts
biological source
human placenta
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
biological source
human fibroblasts
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
form
solution
Gene Information
human ... LAMB1(3912)
Gene Information
human ... LAMB1(3912)
Gene Information
mouse ... Lama1(16772), Lamb1(16777), Lamc1(226519), Lamc2(16782)
Gene Information
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi! Do you know what is the predominant laminin isoform in the preparation? Thank you!
    1 answer
    1. It is Laminin-1.