Wichtige Dokumente
R7017
Resazurin
powder, BioReagent
Synonym(e):
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-on-10-oxid Natriumsalz
Größe auswählen
€ 53,20
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 53,20
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ~80%
pH-Wert
3.8-6.5, orange to violet
Löslichkeit
H2O: soluble
λmax
600 nm
SMILES String
[Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
InChI
1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
InChIKey
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- zur Messung der Zelllebensfähigkeit von A. fumigatus[1][2]
- zur Bewertung der Zellproliferation[3]
- zur Bestimmung der Viabilität von A. fumigatus in Hochdurchsatz-Screenings von mikrobiellen Naturextrakten[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)