Merck
R3380
Sigma-Aldrich
Ribonukleosid-Vanadylkomplexe
200 mM
Synonym(e):
vanadyl ribonucleoside complexes
Größe auswählen
5 ML
€ 132,00
€ 132,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 132,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.52
€ 132,00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Konzentration
200 mM
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ribonukleosidvanadylkomplexe sind stabile Komplexe, die zwischen Ribonukleotiden gebildet werden. Sie sind Inhibitoren von zellulären Ribonukleasen (RNasen) mit niedrigem Molekulargewicht, die zur RNA-Isolierung aus Zellen verwendet werden.[1][2]
Anwendung
Ribonukleosidvanadylkomplexe werden als Ribonukleaseinhibitoren während der Zelllyse und mRNA-Aufreinigung zum Schutz der mRNA während der cDNA-Produktion und zum Schutz der RNA während des Verdaus von DNA durch DNaseI verwendet.[3]
Ribonukleosidvanadylkomplexe werden wie folgt verwendet:
  • als ein Bestandteil von Lysepuffer für die Zelllinien vor dem Poly(U)-Pulldown-Assay[4]
  • als Nukleasehemmer vor der Immunpräzipitation (IP) von m6A-enthaltendem RNA-Fragment[5]
  • als Bestandteil von Hybridisierungspuffern für menschliche Retinaschnitte[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Ribonukleosidvanadylkomplexe (RVC) hemmen die Bildung einer ribosomalen Untereinheit und hindern dadurch das Wachstum von Staphylococcus aureus und Escherichia coli und lösen so eine antimikrobielle Funktionalität aus. Sie werden auch als Konservierungslösung für Gewebe verwendet.[7]
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
SIRT1 functions as a negative regulator of eukaryotic poly (A) RNA transport
Shan P, et al.
Current Biology, 27(15), 2271-2284 (2017)
Neuroinflammatory processes, A1 astrocyte activation, and protein aggregation in the retina of Alzheimer's Disease patients, possible biomarkers for early diagnosis.
Grimaldi A, et al.
Frontiers in Neuroscience, 13, 925-925 (2019)
Transcriptome-wide mapping of N6-methyladenosine by m6A-Seq
Dominissini D, et al.
Test, 560, 131-147 (2015)
DNA damage induces p21 protein expression by inhibiting ubiquitination in ML-1 cells.
Fukuchi K
Biochimica et Biophysica Acta, 1404(3), 405-411 (1998)
Hyone-Myong Eun
Enzymology Primer for Recombinant DNA Technology (1996)