Fortfahren mit
R5636
Ribonukleinsäure, Transfer aus Backhefe (S. cerevisiae)
buffered aqueous solution
Synonym(e):
Transfer-RNA, tRNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
5 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 465,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.55
MDL number:
Form:
buffered aqueous solution
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
concentration
≥9 mg/mL
foreign activity
DNase, Nickase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Transfer-RNA (tRNA) wird mittels Phenol-Chloroform-Extraktion und Ethanol-Fällung aus Bäckerhefe isoliert. Bei tRNA handelt es sich um RNA-Moleküle von ca. 80 Nukleotiden Länge mit kleeblattförmiger Sekundärstruktur und L-förmiger Tertiärstruktur.
Application
Geeignet für die Verwendung als Träger bei der Aufreinigung und Fällung von Nukleinsäuren.
Transfer-Ribonukleinsäure aus Bäckerhefe (S. cerevisiae) hat die folgenden Anwendungen:
  • in Trägerlösung als Teil der Kontrolle für den RT-qPCR-Assay (Reverse Transkriptase – Quantitative Polymerase-Kettenreaktion)
  • als Bestandteil von Prähybridisierungs(4)- und Hybridisierungspuffer in bei der In situ-Hybridisierung (Single-Label)
  • als Träger zur Verbesserung der Rückgewinnung von RNA aus nur wenigen Zellen
Biochem/physiol Actions
Transfer-RNA (tRNA) spielt eine wichtige Rolle in der Translation. Sie ist verantwortlich für die Bindung des Ribosoms an Aminosäuren zur Bildung von Peptidketten. Die tRNA enthält eine Anticodon-Region für die mRNA-Basenpaarung und zwei Bindungsregionen: für die Bindung von Aminosäuren und für die Erkennung von tRNA-Synthetase. Die ribosomale RNA ermöglicht die Bewegung von tRNA entlang der mRNA.
Preparation Note
tRNA is provided in a solution in 10 mM Tris HCl (pH 7.4) in 1 mM EDTA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R8759R4752R7876
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
foreign activity
DNase, Nickase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
concentration
≥9 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)