Fortfahren mit
P8279
Protocatechuat-3,4-Dioxygenase aus Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥3 units/mg solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 531,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥3 units/mg solid
Biological source:
bacterial (Pseudomonas spp.)
€ 531,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥3 units/mg solid
mol wt
~700 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Struktur: Protein mit Nicht-Hämeisen
Inhibitoren: Ag+, Hg++, PCMB
Optimaler pH-Wert: 9,0
Optimale Temperatur: 60−65 °C
pH-Stabilität: pH 7,0−9,0 (25 °C, 72 h)
Wärmebeständigkeit: maximal 50 °C (pH 6,0, 1 h)
Protocatechuat-3,4-Dioxygenase gehört zur Enzymfamilie der Nicht-Hämeisen. Die aktive Stelle des Enzyms enthält Fe3+.
Application
Das Enzym wird gemeinsam mit Protocatechuat (PCA) und Trolox als Sauerstoff-Fängersystem verwendet. Das Enzym basiert auf einem Nicht-Hämeisenzentrum, welches die Umwandlung von PCA und molekularem Sauerstoff in β-Carboxy-cis,cis-Muconsäure katalysiert, während das Antioxidans Trolox das langsame Blinken und die Photobleichung von Cyanin-Farbstoffen unterdrückt.[1] Es wird gemeinsam mit DMB-BSA (Dynein-Motilitätspuffer-BSA), ATP und Protocatechuat im Einzelmolekül-Motilitätsassay für die Zubereitung von Bildgebungspuffern verwendet.[2]
Protocatechuat-3,4-Dioxygenase (PCD) aus Pseudomonas sp. wird bei Bindung mit p-Hydroxybenzoat-Hydroxylase zur enzymatischen Bestimmung von Cholinesterase verwendet. Es wird zur Verbesserung der organischen Fluorophor-Stabilität in Einzelmolekül-Experimenten[3] und zur Untersuchung des Metabolismus von Protocatechuat in Rhizobiaceae[4] verwendet.
Biochem/physiol Actions
Protocatechuat-3,4-Dioxygenase katalysiert den Abbau von 3,4-Dihydroxybenzoat (Protocatechuat) in β-Carboxy-cis,cis-Muconat.
Physical form
Wird als lyophilisiertes Pulver geliefert.
Analysis Note
Proteinbestimmung durch Biuret.
Other Notes
Eine Einheit oxidiert 1,0 μmol Protocatechuat zu 3-Carboxy-cis,cis-Muconat pro min bei einem pH-Wert von 7,5 und 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0003A3352C1403
specific activity
≥3 units/mg solid
specific activity
≥5 U/mg
specific activity
≥2 units/mg protein
specific activity
≥200,000 units/g protein
biological source
bacterial (Pseudomonas spp.)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
liquid
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~700 kDa
mol wt
~41.8 kDa
mol wt
-
mol wt
~300 kDa
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)