Merck
H9882
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzhydrazid
powder, ≥97%
Synonym(e):
4-Hydroxybenzoylhydrazin
Größe auswählen
25 G
€ 76,20
100 G
€ 220,00
€ 76,20
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 76,20
100 G
€ 220,00
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
473052
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
€ 76,20
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Produktbezeichnung
4-Hydroxybenzhydrazid, ≥97%
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
264-266 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
acetic acid: water (1:1): 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Fluoreszenz
λex 360 nm; λem 425 nm (reacted with 5-hydroxymethyl-furaldehydezinc acetate)
SMILES String
NNC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChIKey
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Hydroxybenzhydrazid wird wie folgt verwendet:
  • zur Bestimmung der Konzentration von Maltose aus dem Stärkeaufschluss[1]
  • zur Analyse von Zuckern aus fructanhaltigem Nahrungsmittelhydrolysat[2]
  • im kalorimetrischen Assay zur Bestimmung von reduzierendem Zucker in verarbeitetem Futtermittel[3]
Biochem./physiol. Wirkung
4-Hydroxybenzhydrazin (PAHBAH) wird zur Untersuchung der α-Amylase und Glucoamylaseaktivitäten eingesetzt. Der Assay auf PAHBAH-Basis misst nichtspezifisch die freien reduzierenden Zuckergruppen, die in Proben vorliegen, kalorimetrisch bei 415 nm.[4]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Extrusion induced low-order starch matrices: Enzymic hydrolysis and structure
Zhang B, et al.
Carbohydrate Polymers, 134(10), 485-496 (2015)
Fang Xie et al.
International journal of biological macromolecules, 126, 525-530 (2018-12-28)
Starch-containing food normally has complex components and structure, which control its digestion kinetic properties and nutritional value. However, interactions among multiple food components and their effects on starch digestion kinetics are rarely reported. Here, we evaluated the influence of tea
Dongling Qiao et al.
Carbohydrate polymers, 144, 271-281 (2016-04-17)
Combined analytical techniques were used to explore the effects of alkali treatment on the multi-scale structure and digestion behavior of starches with different amylose/amylopectin ratios. Alkali treatment disrupted the amorphous matrix, and partial lamellae and crystallites, which weakened starch molecular
Glucoamylase (exo-1, 4-alpha-d-glucan glucanohydrolase, EC 3.2. 1.3) is the major starch-degrading enzyme secreted by the phytopathogenic fungus Colletotrichum gloeosporioides
Krause DR, et al
Microbiology, 137(10), 2463-2468 (1991)
Efficacy of reducing sugar and phenol-sulfuric acid assays for analysis of soluble carbohydrates in feedstuffs
Hall, Mary Beth
Anim. Feed Sci. Technol., 185(1-2), 94-100 (2013)
Protokolle
Enzymatic Assay of Invertase