238813
(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carbonsäure
97%
Synonym(e):
Trolox
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Lagerbedingungen
under inert gas
mp (Schmelzpunkt)
187-189 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1c(C)c2OC(C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)
InChIKey
GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Akr1b1(24192)
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable