Merck
P5726
Sigma-Aldrich
Phosphatase Inhibitor Cocktail 2
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity), for the inhibition of tyrosine protein phosphatases, acid and alkaline phosphatases
Synonym(e):
Protease inhibitor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Form:
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
Lagertemp.:
2-8°C
Produktbezeichnung
Phosphatasehemmer-Cocktail 2, aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
Form
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
Qualitätsniveau
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Phosphataseinhibitor- Cocktail 2 ist eine Mischung aus Komponenten, die zum Hemmen von Enzymen, die Proteine in Zellextrakten modifizieren, entwickelt wurde, was zu besseren Ausbeuten intakter Proteine führt. Er wurde zur Verwendung in verschiedenen Tiergeweben und Zytosolextrakten optimiert.
Anwendung
Der Phosphatasehemmer-Cocktail verbessert die Ausbeute an intakten Proteinen, indem er Inhibitoren zu Enzymen hinzufügt, die Proteine in Zellextrakten modifizieren. Dieses Produkt wurde für Protein-Tyrosin-Phosphatasen, saure und alkalische Phosphatasen getestet und optimiert. Es wurde an Zellextrakten aus Tiergewebe wie Rinderleber sowie an humanem Plazentagewebe und zytosolischen Extrakten aus Kaninchenmuskel getestet.
Biochem./physiol. Wirkung
Dieses Gemisch enthält Einzelkomponenten mit spezifischen Hemmeigenschaften. Natriumorthovanadat hemmt eine Reihe von ATPasen, Protein-Tyrosin-Phosphatasen und sonstigen Phosphat-transferierenden Enzymen. Natriummolybdat hemmt saure und Phosphoprotein-Phosphatasen. Natriumtartrat hemmt saure Phosphatasen. Imidazol hemmt alkalische Phosphatasen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung in der Kinase-Phosphatase-Biologie. Weitere Produkte für die Kinase-Phosphatase-Biologie finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Vorsicht
Im Lieferzustand ist das Produkt bei der empfohlenen Lagertemperatur von 2 bis 8 °C zwei Jahre haltbar.
Angaben zur Herstellung
Dieser Cocktail wird als klare wässrige Lösung geliefert. Er wird durch eine 0,2-μm-Membran steril gefiltert und unter aseptischen Bedingungen in Flaschen abgefüllt. Ein ml hemmt die Phosphataseaktivitäten in einem bei 100.000 x g zentrifugierten Überstand aus menschlicher Plazenta, Rinderleber, Kaninchenmuskel, A431 oder Jurkat-Zellextrakten bei einer Proteinkonzentration von ca. 5 mg/ml.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Colin S McCoin et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 317(2), E298-E311 (2019-05-01)
The impact of sexual dimorphism and mitophagy on hepatic mitochondrial adaptations during the treatment of steatosis with physical activity are largely unknown. Here, we tested if deficiencies in liver-specific peroxisome proliferative activated-receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α), a transcriptional coactivator of biogenesis, and
Blanca Majem et al.
Oncogene, 38(32), 6035-6050 (2019-07-07)
Ovarian cancer is the most lethal gynecological malignancy due to the silent nature on its early onset and the rapid acquisition of drug resistance. Histologically heterogeneous, it includes several subtypes with different mutational landscapes, hampering the development of effective targeted
Shira Simonovitch et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(3), 861-875 (2019-07-16)
This study examined the effects of apolipoprotein E4 (APOE4), the most prevalent genetic risk factor for Alzheimer's disease (AD), on proteins involved in mitochondrial dynamics and autophagy, in the hippocampus of targeted replacement mice. Immunohistochemical measurements revealed that the levels
Uchenna John Unachukwu et al.
Scientific reports, 6, 22392-22392 (2016-03-05)
To replace photoreceptors lost to disease or trauma and restore vision, laboratories around the world are investigating photoreceptor replacement strategies using subretinal transplantation of photoreceptor precursor cells (PPCs) and retinal progenitor cells (RPCs). Significant obstacles to advancement of photoreceptor cell-replacement
Miaozong Wu et al.
PloS one, 4(7), e6430-e6430 (2009-07-31)
Aged skeletal muscle is characterized by an increased incidence of metabolic and functional disorders, which if allowed to proceed unchecked can lead to increased morbidity and mortality. The mechanism(s) underlying the development of these disorders in aging skeletal muscle are
Artikel
The use of phosphatase inhibitors is critical for all types of phosphorylation studies. Compare phosphatase inhibitor cocktails to select the best one for your research.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology