Fortfahren mit
P0044
Phosphatasehemmer-Cocktail 3
DMSO solution, for the inhibition of protein phosphatase 2A, alkaline phosphatases, protein phosphatases 1 and 2A, DMSO solution
Synonym(e):
Phosphatase inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 383,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-664-3
Form:
DMSO solution
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
2-8°C
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatasehemmer-Cocktail 3, DMSO solution
form
DMSO solution
Quality Segment
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Der Phosphatasehemmer-Cocktail verbessert die Ausbeute an intakten Proteinen, indem er Inhibitoren zu Enzymen hinzufügt, die Proteine in Zellextrakten modifizieren. Dieses Produkt wurde an Extrakten von Tiergeweben wie humanem und bovinem Lebergewebe sowie an Extrakten von A431-, CHO- und U937-Zellen getestet. Es wurde optimiert und auf L-Isoenzyme von alkalischer Phosphatase mit pNPP sowie auf Serin-Threonin-Proteinphosphatasen getestet.
Biochem/physiol Actions
Dieses Gemisch enthält Einzelkomponenten mit spezifischen Hemmeigenschaften. Cantharidin hemmt die Proteinphosphatase 2A. (-)-p-Bromolevamisol hemmt L-Isoformen alkalischer Phosphatasen. Calyculin A hemmt die Proteinphosphatasen 1 und 2A.
Preparation Note
Dieser Cocktail wird als klare Lösung in Dimethylsulfoxid geliefert. Es wird empfohlen, den Cocktail auf 1 ml Cocktail pro 500 mg Proteinextrakt aus Gewebe oder Zellen zu verdünnen. Oftmals wird eine Endkonzentration von 1 % (v/v) verwendet, die Phosphataseaktivitäten im 27.000 x g zentrifugierten Überstand aus humanem Plazenta- und bovinem Lebergewebe sowie im 100.000 x g zentrifugierten Überstand von A431-, CHO- und U937-Extrakten hemmen.
Disclaimer
Im Lieferzustand ist das Produkt bei der empfohlenen Lagertemperatur von 2-8 °C vier Jahre haltbar.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1860PPC1010P8215
form
DMSO solution
form
DMSO solution
form
DMSO solution
form
DMSO solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Wie ist die Ausgangskonzentration des DMSOs in der Originallösung?
    1 answer
    1. The solvent used to prepare this proprietary Phosphatase Inhibitor Cocktail is 100% DMSO. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/306/088/p0044dat-ms.pdf
      Helpful?
  2. Does this reagent contain EDTA or EGTA or similar?
    1 answer
    1. This product does not contain any chelating agents, including EDTA and EGTA.
      Helpful?
  3. What's the concentration of this reagent?
    1 answer
    1. The concentration of the individual components are proprietary. See below for the inhibitory properties of each:
      • Cantharidin: inhibits protein phosphatase 2A (PP-2A)
      • (–)-p-Bromolevamisole oxalate: inhibits L-isoforms of alkaline phosphatases
      • Calyculin A: inhibits protein phosphatases 1 and 2A (PP-1 and PP-2A)
      Please see the link below to review the full product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/306/088/p0044dat-ms.pdf
      Helpful?
  4. Does this product contain any metal chelators?
    1 answer
    1. This phosphatase inhibitor cocktail does not contain a chelator. A phosphatase inhibitor cocktail is not offered that includes EDTA at this time. Other protease inhibitor cocktails with chelators are offered.