Fortfahren mit
8.22186
TWEEN® 60
for synthesis
Synonym(e):
Polyoxyethylene sorbitan monostearate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
500-020-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 58,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<10 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
gel form
potency
>38000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
170-320 cSt(40 °C)
transition temp
flash point >149 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Tween® 60 for synthesis. CAS 9005-67-8, pH 5.5 - 7.7 (50 g/l, H₂O, 25 °C).
Analysis Note
Hydroxyl value: 81 - 96
Saponification value: 45 - 55
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STS0202PHR379795754
form
gel form
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
potency
>38000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
vapor pressure
<10 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 60
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822186050004022536485720
822186100004022536485737