Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 142,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 557,00 |
Über diesen Artikel
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mol wt
630.95 g/mol
mp
~160 °C
application(s)
cell analysis
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (AT) | assay ≥96.5% (TLC) | assay ≥99% |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| description cationic | description cationic | description cationic | description cationic |
| mp ~160 °C | mp ~160 °C | mp - | mp 245-250 °C (lit.) |
| mol wt 630.95 g/mol | mol wt 630.95 g/mol | mol wt 384.44 g/mol | mol wt micellar avg mol wt 27,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyldioctadecylammoniumbromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?