Fortfahren mit
487052
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide
≥ 99% (TLC), solid, N-acetyl-β-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid, Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
0.1 M citrate buffer, pH 4.2: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI key
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
General description
Nützliches Substrat für die schnelle kolorimetrische Bestimmung der N-Acetyl-β;-Glucosaminidase-Aktivität im menschlichen Urin.
Preparation Note
Zur vollständigen Auflösung kann eine Erhitzung (37 °;C) erforderlich sein.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Jung, K., and Becker, S. 1991. Biomed. Biochim. Acta50, 861.
Maruhn, D. 1976. Clin. Chim. Acta73, 453.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
487506487507487500
description
Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
description
Chromogenic substrate for α-glucosidase.
description
Chromogenic substrate for β-glucosidase.
description
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M citrate buffer, pH 4.2: soluble
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: soluble
solubility
water: 10 mg/mL
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)