Fortfahren mit
69585
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-Glucosaminid
fluorogenic, ≥99.0% (TLC), powder, suitable for fluorescence
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-2-acetamino-2-deoxy-β-D-glucopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 335,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.110,00
€ 943,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
253-333-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1693397
€ 335,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-Glucosaminid, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
impurities
≤0.1% free 4-methylumbelliferone
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless
fluorescence
λex 317 nm (pH 10.0), λex 365 nm; λem 445 nm in aqueous buffer pH 5.0 (after cleavage by β-N-acetylglucosaminidase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8.2H2O/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18;;/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21);2*1H2/t13-,15-,16-,17-,18-;;/m1../s1
InChI key
PAVCYMSNMRWMAK-DMYIEBNJSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide has been used as a fluorogenic substrate in the acidic chitinase activity assay. It has also been used to measure the total activity of β-N-acetylhexosaminidase (NAGase) in water sample filtrates.
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide (4-MUF-NAG) is a synthetic uncharged fluorogenic substrate for hexosaminidases.[1] It consists of chitin monomer (N-acetyl-β-D-glucosaminide) and 4-methylumbelliferone (7-hydroxy-4-methylcoumarin) (4-MUF). 4-MUF-NAG is used for the detection and estimation of fungal growth by measuring the β-N-acetylhexosaminidase (NAGase) activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9659M2133M6018
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)