Fortfahren mit
324101
DNP-Albuminkonjugat, Rind
DNP-Albumin Conjugate, Bovine, is useful for production of antibodies specific for DNP and albumin. Contains >30 DNP-groups per molecule protein.
Synonym(e):
Albumin-DNP-Konjugat, DNP-Albumin, Rinderalbumin-Konjugat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid (Dry)
Technique(s):
ELISA: suitable
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid (Dry)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
technique(s)
ELISA: suitable
color
amber
solubility
water: 1-2 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dinitrophenylkonjugat (DNP) ist nützlich zur Produktion von DNP- und Albumin-spezifischen Antikörpern. Es umfasst >;30 DNP-Gruppen pro Molekülprotein.
Application
DNP-Albumin-Konjugat, Rind, wurde in passiver Anaphylaxe zur Untersuchung der biologischen Wirkungen von IgE-Rezeptor-mimetischem Peptid (PepE) in vivo verwendet.[1]
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Monate haltbar.
Other Notes
Pellom, M.I., et al. 1994. Brit. J. Pharmacol.112, 1101.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1900A3608A3983
description
DNP-Albumin Conjugate, Bovine, is useful for production of antibodies specific for DNP and albumin. Contains >30 DNP-groups per molecule protein.
description
Monomer ≥97 %
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially γ-globulin free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid (Dry)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
solubility
water: 1-2 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
water: slightly soluble
solubility
water: soluble, clear to slightly hazy (1 g + 25 mL)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)