Wichtige Dokumente
11164368001
Roche
N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase-Kontrolle (NAG-Kontrolle)
from beef kidney
Synonym(e):
NAG-Kontrolle
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine kidney
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
~9 mU/mL
Verpackung
pkg of 3 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
white to light yellow
Löslichkeit
water: soluble
Eignung
suitable for enzyme test
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
life science and biopharma
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Kontrolllösung zur Bestimmung der NAG-Aktivität in Urinproben für Forschungszwecke mithilfe des Assay-Kits N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase.
Anwendung
Zusätzliche Kontrolllösung zur Bestimmung der NAG-Aktivität im Urin mithilfe von N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase (NAG) unter Verwendung von automatischen Analysegeräten in der Life-Science-Forschung.
Einheitendefinition
Volumenaktivität: Die Aktivität der NAG-Kontrolle beträgt ca. 9 mU N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase aus Rindernieren pro ml. Der exakte Wert ist auf dem Etikett aufgeführt.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Herstellung der Standardlösung
- Den Inhalt einer Flasche mit 1 ml bidestilliertem Wasser auflösen, die Flasche schließen und 5 Minuten warten.
- Den Inhalt durch sanftes Schwenken vollständig auflösen.
Hinweis: Schaumbildung vermeiden! Die Lösung ist mindestens 1 Monat stabil, wenn sie vor Sonnenlicht geschützt bei 2 bis 8 °C aufbewahrt wird.
Rekonstituierung
Herstellung der Standardlösung
- Den Inhalt einer Flasche mit 1 ml bidestilliertem Wasser auflösen, die Flasche schließen und 5 Minuten warten.
- Den Inhalt durch sanftes Schwenken vollständig auflösen.
Hinweis: Schaumbildung vermeiden! Die Lösung ist mindestens 1 Monat stabil, wenn sie vor Sonnenlicht geschützt bei 2 bis 8 °C aufbewahrt wird.
Lagerung und Haltbarkeit
Vor Licht schützen.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?