Wichtige Dokumente
N7660
4-Nitrophenol
chromogenic, liquid
Synonym(e):
p-Nitrophenol -Lösung
Größe auswählen
€ 192,00
Größe auswählen
About This Item
€ 192,00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
4-Nitrophenol -Lösung, 10 mM
Form
liquid
Konzentration
10 mM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChIKey
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... UGT1A4(54657)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- zum Generieren der Standardkurve für die Quantifizierung der alkalischen Phosphataseaktivität mesenchymaler Stammzellen[4]
- für Knochenmarkstromazellen (BMSCs)[5]
- für die Quantifizierung der β-Hexosaminidaseaktivität in HeLa-Zellen[6]
- als Standard für den kalorimetrischen Nachweis der alkalischen Phosphataseaktivität bei 405 nm[7]
- zur Beurteilung der β-Hexosaminidaseaktivität[8]
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)