Fortfahren mit
1.06798
4-Nitrophenol
pH indicator
Synonym(e):
4-Nitrophenol, p-Nitrophenol, 1-Hydroxy-4-nitrobenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-811-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrophenol, indicator
Quality Segment
autoignition temp.
510 °C
potency
1024 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.4 (24 °C, 5 g/L in H2O)
bp
279 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
110-114 °C
transition temp
flash point 169 °C
solubility
14.8 g/L
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Controlled Glycolysis of Poly(ethylene terephthalate): Research shows that using Antimony(III) Oxide for controlled glycolysis of PET under microwave irradiation results in well-defined oligomers, demonstrating its potential for effective polymer degradation (Mohammadi et al., 2023).
Analysis Note
Assay (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Transition range: pH 5.4 - pH 7.5colourless - yellow
Appearance of solution: passes test
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 110 - 114 °C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
241326358361048
pH
4.4 (24 °C, 5 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
279 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
279 °C (lit.)
bp
279 °C (lit.)
bp
279 °C (lit.)
autoignition temp.
510 °C
autoignition temp.
541 °F
autoignition temp.
541 °F
autoignition temp.
541 °F
potency
1024 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
transition temp
flash point 169 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
336.2 °F - closed cup
flash_point_c
169.0 °C - closed cup
target_organs
Kidney,Liver
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106798002504022536082172
106798010004022536082189