Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 197,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 659,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
3-Morpholinosydnonimine hydrochloride, (consistent with structure, NMR)
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[NH-]c1c[n+](no1)N2CCOCC2
InChI
1S/C6H10N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI key
NCGICGYLBXGBGN-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Morpholinosydnonimine hydrochloride has been used:
- as a peroxynitrite donor standard to study the accumulation of peroxynitrite in Arabidopsis thaliana[1]
- to study its effects on nitrosative stress in human brain vascular pericytes and human embryonic kidney cells[2]
- as a ROS to study its effects on mouse embryonic fibroblasts[3]
Biochem/physiol Actions
3-Morpholinosydnonimine participates in the inhibition of cysteine proteases.[4]
Liberates nitric oxide (NO) spontaneously when in solution, activating guanylyl cyclase and causing an increase in cyclic-GMP. This product is a vasodilator and inhibits platelet aggregation. Using molecular oxygen, it generates both superoxide anion and nitric oxide that spontaneously form peroxynitrite.
Liberates nitric oxide (NO) spontaneously when in solution, activating guanylyl cyclase and causing an increase in cyclic-GMP; vasodilator.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?