Fortfahren mit
N3398
S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamin
≥97%, Nitric oxide donor, powder
Synonym(e):
N-Acetyl-3-(nitrosothio)-DL-valin, S-Nitroso-N-acetylpenicillamin, SNAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 282,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.25
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamin, ≥97%, powder
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
faint green to very dark green
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL, clear (faint green to very dark green)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(C(O)=O)C(C)(C)SN=O
InChI
1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
InChI key
ZIIQCSMRQKCOCT-UHFFFAOYSA-N
Application
S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamin (SNAP) hat folgende Anwendungen:
  • Positivkontrolle im Nitriterzeugungsassay.
  • Blockieren der Aktivität von endogener Transglutaminase (TG2).
  • In Proliferationsassays zur Erzeugung von Stickoxid (NO) in Zellkulturen.
Biochem/physiol Actions
NO-Donor; Vasodilatator, Wirkstoff mit relaxierender Wirkung auf die glatte Muskulatur, Lymphozyten-Aktivator. Aktiviert lösliche Guanylylzyklase.
SNAP ist ein Nitrosothiol-Derivat, das unter physiologischen Bedingungen Stickoxid (NO) freisetzt; es ist daher ein nützliches Hilfsmittel für die Untersuchung der pharmakologischen und physiologischen Aktionen von NO. Aufgrund seiner NO-freisetzenden Eigenschaften ist SNAP in vitro und in vivo ein starker Vasodilatator und tendiert weniger dazu, pharmakologische Toleranz zu verursachen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6251A2638O1639
description
≥97%, powder
description
-
description
-
description
≥97% (HPLC), white, powder
assay
≥97%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
faint green to very dark green
color
-
color
white
color
white
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL, clear (faint green to very dark green)
solubility
-
solubility
-
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)