Fortfahren mit
D5431
Diethylamin-NONOat Diethylammoniumsalz
≥98%
Synonym(e):
DEA NONOate, DEA/NO diethylammonium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2)2N–N(N=O)O- (CH3CH2)2NH2+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
description
t1/2 16 min phosphate buffer, 22 °C NO release
assay
≥98%
form
solid
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCNCC.CCN(CC)N(O)N=O
InChI
1S/C4H11N3O2.C4H11N/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;1-3-5-4-2/h9H,3-4H2,1-2H3;5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
LBJLVZKEUWCGIA-UHFFFAOYSA-N
Application
DEA/NO diethylammonium salt can be used as:        
  • A nitric oxide (NO) donor.
  • A reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst.
Used as:
  • Reagent for reductive nitrosylation of Wilkinson′s catalyst
  • Nitric oxide (NO) donor
Biochem/physiol Actions
NO donor
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)