Fortfahren mit
S9697
Superoxid-Dismutase Rind
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥2500 units/mg protein, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Superoxid-Dismutase 1 Rind, Cytocuprein, Erythrocuprein, Hämocuprein, CU/ZN-SOD, SOD, SOD1, Superoxide: superoxide oxidoreductase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
15000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,00
30000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
75000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
300000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.000,00
€ 850,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-943-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥2500 units/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 86,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥2500 units/mg protein
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
inhibition assay: suitable
color
white
optimum pH
7.8 (25 °C)
pH range
7.6-10.5
pI 
4.95
sequence note
MATKAVCVLKGDGPVQGTIHFEAKGDTVVVTGSITGLTEGDHGFHVHQFGDNTQGCTSAGPHFNPLSKKHGGPKDEERHVGDLGNVTADKNGVAIVDIVDPLISLSGEYSIIGRTMVVHEKPDDLGRGGNEESTKTGNAGSRLACGVIGIAK
NCBI accession no.
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Forschungsbereich: Zelluläre Signaltransduktion
SOD aus Rindererythrozyten war die erste in Säugetiergeweben gefundene SOD. Es gibt drei Formen der SOD, die sich jeweils in den Metallionen im aktiven Zentrum unterscheiden. Diese sind Cu+2/Zn+2, Mn+2 und Fe+2  SOD. In Wirbeltieren befindet sich die Cu/Zn-SOD im Zytoplasma, Chloroplast und kann im extrazellulären Raum von Mitochondrien auftreten, wogegen Mn-SOD im mitochondrialen Matrixraum und Peroxisom vorkommt. Fe-SOD kommt in Prokaryoten und manchen höheren Pflanzen im Chloroplast vor.
Application
Superoxiddismutase aus Rindern wurde wie folgt verwendet:
  • zum Erzeugen einer Kalibrierungskurve für die Bewertung der Enzymaktivitäten von Superoxiddismutase (SOD)
  • in einer Studie zum Untersuchen, wo Lipoproteine den L-Arginin-Stickoxid-Weg beeinflussen können
  • in einer Studie zum Untersuchen der Massenspektren für die durch Carbonat-Anion-Radikal eingeleitete posttranslationale Modifikation von Tryptophan zu Kynurenin in humaner Cu-, Zn-Superoxiddismutase
Biochem/physiol Actions
Superoxid-Dismutase (SOD) katalysiert die Dismutation von Superoxidradikalen zu Wasserstoffperoxid und molekularem Sauerstoff. Diese Reaktion aktiviert wiederum redoxsensitive Kinasen und inaktiviert spezifische Phosphatasen, um den redoxsensitiven Signalweg zu regulieren, einschließlich Hypertrophie, Proliferation und Migration. SOD dient als potentes Antioxidans und schützt Zellen vor der toxischen Wirkung von Sauerstoffradikalen. SOD kann auch die Apoptose unterdrücken, indem sie mit Stickstoffmonoxid (NO) um das Superoxidanion konkurriert, das mit NO reagiert, um Peroxynitrit, einen Apoptoseinduktor, zu erzeugen.
Preparation Note
Hergestellt aus Materialien ohne tierische Bestandteile.
In 10 mM Kaliumphosphat bei einem pH-Wert von 7,4 rekonstituieren.
Analysis Note
Extinktionskoeffizient: EmM= 10,3 (258 nM)
Aufgrund der Abwesenheit von Tryptophan weist SOD keinen signifikanten Absorptionspeak bei 280 nM auf.
Other Notes
Eine Einheit hemmt die Reduktion von Cytochrom c um 50 % in einem gekoppelten System mit Xanthinoxidase bei einem pH von 7,8 und einer Temperatur von 25 °C in einem Reaktionsvolumen von 3,0 ml. Die Xanthinoxidase-Konzentration sollte zu einer anfänglichen ΔA550 von 0,025 ± 0,005 pro Minute führen.
Inhibitoren: Cyanid, OH- (kompetitiv), Wasserstoffperoxid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8160S7571S5395
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥2500 units/mg protein, ≥90% (SDS-PAGE)
description
lyophilized powder, ≥1500 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret
description
BioReagent, ≥3,000 units/mg protein, suitable for cell culture, lyophilized powder
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
immunoblotting: suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine
biological source
-
biological source
bovine
biological source
bovine erythrocytes
specific activity
≥2500 units/mg protein
specific activity
≥1500 units/mg protein
specific activity
≥3,000 units/mg protein
specific activity
≥3,000 units/mg protein
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)