Fortfahren mit
M2525
Mianserin -hydrochlorid
5-HT2 serotonin receptor
Synonym(e):
1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
€ 148,75
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 526,00
€ 447,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-426-7
MDL number:
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mianserin -hydrochlorid,
Quality Segment
solubility
H2O: 3.4 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL
originator
Organon
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
InChI
1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
InChI key
YNPFMWCWRVTGKJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mianserin hydrochloride has been used:
  • as a reversible antagonist for serotonergic -protein coupled receptor (GPCR) - G-protein protein-coupled receptor (S7.1R)
  • as an antidepressant in hippocampal astrocytes to test its effect on brain-derived neurotrophic factor (BDNF) mRNA expression
  • as a 5-hydroxytryptamine (5-HT) receptor antagonist to study its effect on serotonin modulation
Biochem/physiol Actions
Mianserin is a tetracyclic compound with sedative property. It lacks anticholinergic activity and is not effective on serotoninergic mechanisms. Mianserin is eliminated post biotransformation as hydroxylation, N-oxidation and N-demethylation products.
Antidepressivum; Antagonist/inverser Agonist an 5-HT2-Serotonin-Rezeptoren, blockiert auch den H1-Histamin-Rezeptor und den α2 Adrenozeptor.
Features and Benefits
This compound was developed by Organon. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Solutions may be stored for several days at 4°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1875000M0443Y0000862
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 3.4 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 8 mg/mL, clear
solubility
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HTR1A(3350), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR7(3363)
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Adra1a(29412), Drd1a(24316), Drd2(24318), Htr1a(24473), Htr2a(29595), Htr2c(25187), Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Gene Information
-
originator
Organon
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mianserin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M2525-1G04061825982472
M2525-250MG04061832083049
M2525-100MG04061834045762