Fortfahren mit
N7261
Nortriptylin -hydrochlorid
≥98% (HPLC), norepinephrine and serotonin inhibitor, powder
Synonym(e):
3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yliden)-N-methyl-1-propanamin -hydrochlorid, Desmethylamitriptylin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
212-973-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nortriptylin -hydrochlorid, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: 100 mg/mL, H2O: soluble
originator
Eli Lilly
SMILES string
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
InChI key
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tricyclic antidepressant that is a more potent inhibitor of the norepinephrine transporter (Ki = 3.4 nM) than the serotonin transporter (Ki = 161 nM). 5-HT2 serotonin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR32161474005BP269
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
ethanol: 100 mg/mL, H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Gene Information
-
Gene Information
human ... SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nortriptylin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)