The solubility of M149 Sigma-Aldrich Methiothepin mesylate salt has not been tested in salt water.
As per our website and the CofA, the solubility is in H2O: 13 mg/mL
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/m149#product-documentation
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/M149-100MG0000494391.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 | |
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 253,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: 13 mg/mL
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CSc1ccc2Sc3ccccc3CC(N4CCN(C)CC4)c2c1
InChI
1S/C20H24N2S2.CH4O3S/c1-21-9-11-22(12-10-21)18-13-15-5-3-4-6-19(15)24-20-8-7-16(23-2)14-17(18)20;1-5(2,3)4/h3-8,14,18H,9-13H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
CZMDZGZYKOGLJY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR6(3362), HTR7(3363)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 13 mg/mL | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| color white | color white | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABN1773 | 04055977181630 |
| M149-250MG | 04061834040699 |
| M149-100MG | 04061834040682 |
-
What is the solubility of M149 in salt water?