Fortfahren mit
I7379
Imipramin -hydrochlorid
≥99% (TLC), powder, selective serotonin reuptake inhibitor
Synonym(e):
10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepin-5-propanamin -hydrochlorid, 5-[3-(Dimethylamino)-propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,80
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
€ 190,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 421,00
€ 357,85
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
204-030-7
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
€ 76,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Imipramin -hydrochlorid, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
InChI key
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Imipramine is a tricyclic antidepressant. It has a half-life of 6 to 20 hours. Imipramine is made up of a tricyclic nucleus, that consists of two phenyl rings and a central cycloheptadien ring.
Application
Imipramine hydrochloride has been used:
  • as a non- selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) tricyclic anti-depressant (DD-IMI) to treat animals
  • to investigate its interaction with insulin in aqueous solution
  • to abolish the ability of internalized lipoproteins to stimulate cholesteryl esterification
Biochem/physiol Actions
Tricyclisches Antidepressivum; hemmt die Serotonin- und Noradrenalin-Transporter mit Kis von 7.7 nM bzw. 67 nM. Hat wenig Einfluss auf Dopamin-Transporter (Ki = 25 μM).
Tricyclisches Antidepressivum; hemmt die Serotonin- und Noradrenalin-Transporter, hat wenig Einfluss auf Dopamin-Transporter.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters and Chloride Channels pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP9321338007I0100000
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imipramin -hydrochlorid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)