Wichtige Dokumente
L8016
Anti-β-Lipoprotein (LDL) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoelectrophoresis: 1:16
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APOB(338)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable