Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 242,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H20NO6SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
functional group
amine, hydroxyl, sulfonic acid
SMILES string
[Na].CCN(CC(O)CS(O)(=O)=O)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C13H21NO6S/c1-4-14(8-11(15)9-21(16,17)18)10-5-12(19-2)7-13(6-10)20-3/h5-7,11,15H,4,8-9H2,1-3H3,(H,16,17,18)
InChI key
BTIDJAQNJLWPTI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 95% | description ≥97.5% (AT) | description ≥99.8% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| functional group amine, sulfonic acid, hydroxyl | functional group azide, fluoro, sulfinic acid | functional group - | functional group - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?