Fortfahren mit
A3562
Anti-Maus-IgG (Gesamtmolekül)−Alkalische Phosphatase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)−AP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 307,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 525,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
DB, ELISA (d), IHC (p), WB
Citations:
272
€ 177,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist ein Glycoprotein-Antikörper, der für die Regulierung von Immunantworten, wie Phagozytose, zuständig und außerdem an der Entstehung von Autoimmunerkrankungen beteiligt ist. Maus-IgGs haben vier eindeutige Isotypen, nämlich IgG1, IgG2a, IgG2b und IgG3. IgG1 reguliert die Komplementfixierung bei Mäusen. Anti-Maus-IgG(Gesamtmolekül)-Alkalische-Phosphatase-Antikörper ist spezifisch für normales Mausserum und Maus-IgG. In Ouchterlony-Doppeldiffusions-Assays reagiert der Antikörper mit gG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA und IgM der Maus.
Immunogen
Aufgereinigtes Maus-IgG
Application
Anti-Maus-IgG(Gesamtmolekül)-Alkalische-Phosphatase-Antikörper ist zur Verwendung im direkten ELISA (1:3000) und Western Blot geeignet. Das Produkt kann zudem für die Immunohistochemie verwendet werden (1:50 unter Verwendung von formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten).
Surfactant Protein A wurde in bronchoalveolärer Flüssigkeit unter Verwendung von an alkalischer Phosphatase konjugiertem Anti-Maus-IgG von der Ziege als Sekundärantikörper bei μg/ml in TBS/Tween mit einer Endkonzentration von 0,5 M NaCl nachgewiesen.
Physical form
Lösung in 0,05 M Tris-Puffer, pH 8,0; enthält 1 mM MgCl2, 10 mM Glycin, 1 % Rinderserumalbumin, 50 % Glycerin und 15 mM Natriumazid
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9316A3688A5153
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, dot blot: 1:30,000, western blot: 1:30,000
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
technique(s)
direct ELISA: 1:7,000-1:21,000
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
species reactivity
mouse
species reactivity
-
species reactivity
mouse
species reactivity
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)