Fortfahren mit
L8629
Lektin aus Phaseolus vulgaris (rote Kidneybohne)
Erythroagglutinin PHA-E
Synonym(e):
Phaseolus vulgaris Agglutinin, PHA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 231,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 231,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
salt-free, lyophilized powder
potency
<10 μg per mL agglutination activity (with erythryocytes)
composition
Protein, ≥80% biuret
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PHA besteht aus zwei Molekularspezies, einem Erythroagglutinin (PHA-E) mit niedriger mitogener und hoher erythroagglutinierender Aktivität sowie einem Leucoagglutinin (PHA-L) mit hoher mitogener und hoher leucoagglutinierender Aktivität, aber sehr niedriger erythroagglutinierender Aktivität.
PHA-E ist nicht blutgruppenspezifisch, die Agglutination kann aber durch bestimmte Oligosaccharide gehemmt werden. PHA-P ist die Proteinform von PHA vor Trennung und Aufreinigung von Erythroagglutinin und Leucoagglutinin. PHA-M ist die Mucoproteinform. Konjugate werden aus den entsprechenden aufgereinigten Lektinen zubereitet.
Preparation Note
Purified by a modification of the method of Leavitt.[1]
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a suspension of either human erythrocytes (2% in phosphate buffered saline, pH 6.8) or human leukocytes (107 per mL in saline) after 1 hr incubation at 25 °C.
Tested for leucoagglutination.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2646L2769L8754
form
salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
composition
Protein, ≥80% biuret
composition
Protein, 50-70% biuret
composition
Protein, ≥60% biuret
composition
-
potency
<10 μg per mL agglutination activity (with erythryocytes)
potency
<40 μg per mL agglutination activity
potency
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at <62.5 μg lectin/ml.), ≤1.0 μg/mL leucoagglutination activity, ≤5 μg/mL mitogenic activity
potency
≤62.5 μg per mL agglutination activity, ≤10 μg/mL mitogenic activity
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Which PHA is more suitable for cell stimulation and intracellular cytokine staining assays?
    1 answer
    1. Catalog numbers L1668 and L8902 are suitable for cell culture assays and cell stimulation. The end user needs to design and optimize the assays. These products have not been specifically tested for intracellular cytokine staining assays. It is recommended to review the literature for further information.
      Helpful?
  2. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.