Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 61,70 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 169,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 274,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 944,00 |
Über diesen Artikel
biological source
plant oil (safflower)
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
mp
230 °C (446 °F)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, yellow
application(s)
general analytical
life science and biopharma
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-;
InChI key
WYPBVHPKMJYUEO-NBTZWHCOSA-M
General description
Application
- im β-Carotin-Linolsäure-Assay
- als Komponente in Basalmedium zum Behandeln von PBMC (Peripheral Blood Mononuclear Cells)
- in Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM)/F12 HEPES (4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ethansulfonsäure) zum Inkubieren von aus humanen Trophoblasten gewonnenen Chorionkarzinomzellen (BeWo) und zum Untersuchen ihrer Wirkung auf den Markerlevel von Adherens Junctions (AJ), die Zellschichtpermeabilität und die intrazelluläre Lipidanreicherung
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Hochwertiges Molekül, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
- Häufiger Einsatz in Metabolomik- und biochemischen Studien
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (GC) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥99% |
| biological source plant oil (safflower) | biological source plant oil (safflower) | biological source plant (Safflower oil) | biological source - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| form powder | form liquid | form liquid | form - |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear, yellow | solubility - | solubility NaOH: 1 M, ethanol: soluble | solubility - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?