Wichtige Dokumente
KEM0032
Terminal deoxynucleotidyl Transferase (TdT)
Ultra-pure enzyme for nucleic acid modifications
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Assay
>99% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Spezifische Aktivität
27,400 U/mg
Konzentration
20,000 U/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Homopolymeric tailing to the 3′ OH
- TUNEL assay
- 5′-RACE
- Labeling of 3′ ends
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-purification process for ultimate enzyme performance
- Highest quality specifications for ultimate product consistency
- Undetectable DNA and nuclease contamination
Komponenten
Einheitendefinition
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?