Fortfahren mit
RTT-RO
Roche
Terminale Transferase
from Calf Thymus, recombinant, E. coli
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
8000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
24000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
€ 325,60
Über diesen Artikel
EG-Nummer:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 167,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
form
solution
usage
sufficient for 20 reactions (03333566001), sufficient for 60 reactions (03333574001)
packaging
pkg of 24,000 U (03333574001 [400 U per reaction]), pkg of 8,000 U (03333566001 [400 U per reaction])
manufacturer/tradename
Roche
application(s)
genomic analysis
storage temp.
−20°C
General description
Terminale Transferase katalysiert die Template-unabhängige Zugabe von Desoxy- und Didesoxy-Nukleotidtriphosphaten zu den 3′-OH-Enden der doppel- oder einsträngigen DNA und zu Oligonukleotiden. Terminale Transferase baut Digoxigenin-, Biotin- und Fluorochrom-markierte Desoxy- und Didesoxy-Nukleotidtriphosphate sowie radioaktiv markierte Desoxy- und Didesoxy-Nukleotidtriphosphate ein. Der mitgelieferte 5-fach konzentrierte Reaktionspuffer gestattet ein optimales Tailing bei allen Arten doppelsträngiger DNA-Enden: glatte Enden, Enden mit 3′-Überstand oder Enden mit 5′-Überstand. Die höchsten Einbauraten werden mit 3′-überstehenden Enden erzielt.
Application
Terminale Transferase kann verwendet werden, um den 3′-OH-Enden von doppel- oder einsträngigen DNA-Fragmenten Nukleotide hinzuzufügen, zum Beispiel:
  • Tailing mit dNTPs:Hinzufügen eines homopolymeren Schwanzes zu DNA-Fragmenten
  • Markierung von doppel- und einsträngiger DNA und Oligonukleotiden mit radioaktiv oder chemisch modifizierten Nukleotiden (z. B. DIG-dUTP)
Markierung des 3′-Endes mit ddNTPs:
Markierung von doppel- und einsträngiger DNA und Oligonukleotiden mit radioaktiv oder chemisch modifizierten Dideoxynukleotiden (z. B. DIG-ddUTP)
Biochem/physiol Actions
Oligonukleotide werden mittels terminaler Transferase an ihrem 3′-Ende enzymatisch markiert; dabei wird ein einziges, Digoxigenin-markiertes Didesoxyuridin-triphosphat eingebaut. Alternativ können Oligonukleotide auch durch Hinzufügen eines längeren Nukleotid-Schwanzes markiert werden. Für die Erzeugung von Oligunukleotidsonden mit Schwanz werden Desoxynukleotid-Triphosphate in einer Template-unabhängigen Reaktion verwendet.
Features and Benefits
Einbau von markierten oder modifizierten Nukleotiden
Zusätzlich zu den Standardnukleotiden fügt terminale Transferase der DNA auch radioaktive oder modifizierte (z. B. Digoxigenin-, Biotin- oder Fluorochrom-markierte) dNTPs oder ddNTPs hinzu.
Packaging
1 Kit mit 3 Komponenten
Preparation Note
Arbeitslösung: Standardmäßige Tailing-Reaktion mit radioaktiven Nukleotiden
Zubereitung einer CoCl2-Arbeitslösung
10 μl doppelt destilliertes Wasser und 15 μl der mitgelieferten 25-mM-CoCl2-Lösung in ein steriles Fläschchen geben: Endkonzentration: 15 mM
Zubereitung einer radioaktiven Markierungsmischung
dATP- und dTTP-Markierungsmischung: 1 Volumen einer 2,5 mM starken dATP- oder dTTP-Lösung mit 15 Volumen doppelt destilliertem Wasser und 4 Volumen α-32P-dATP oder α-32P-dTTP (800 Ci/mmol, ca. 30 TBq/mmol) mischen.
dGTP- und dCTP-Markierungsmischung: 1 Volumen einer 2 mM starken dGTP- oder dCTP-Lösung mit 15 Volumen doppelt destilliertem Wasser und 4 Volumen α-32P-dGTP oder α-32P-dCTP (800 Ci/mmol, ca. 30 TBq/mmol) mischen
Analysis Note
Nach Tests gemäß den aktuellen Qualitätskontrollverfahren frei von 5′- und 3′-Exonukleasen, Endonukleasen und Nicking-Aktivitäten.
Other Notes
Eine Einheit ist die Enzymaktivität, die bei +37 °C innerhalb von 30 Minuten unter Assaybedingungen 1 nMol dTMP in säureunlösliche Produkte einbaut, wobei d(pT)6 als Primer dient. Einheiten-Assaybedingungen: 200 mM Kaliumcacodylat, 1 mM CoCl2, 1 mM dTTP, 0,1 OD d(pT)6, 6,25 pmol 3H dTTP in einem 120-μl-Reaktionsvolumen.
Einheitengehalt: Einheiten-Assaybedingungen: 200 mM Kaliumcacodylat, 1 mM CoCl2, 1 mM dTTP, 0,1 OD d(pT)6, 6,25 pmol 3H dTTP in einem 120-μl-Reaktionsvolumen.
Volumenaktivität: 400 U/μl
Probenmaterialien
  • Doppel- oder einsträngige DNA-Fragmente
  • Doppel- oder einsträngige Oligonukleotide
Für den allgemeinen Laborgebrauch. Doppelstrangige DNA kann entweder glatte, 3′-überstehende oder 5′-überstehende Enden haben. 3′-überstehende Enden resultieren jedoch in den höchsten Inkorporationsraten. TdT benötigt ein mindestens drei Basen umfassendes Oligonukleotid als Primer, und das Tailing ist bei einsträngiger DNA effizienter als bei doppelstrangiger.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Terminal Transferase 400 U/μl
  • TdT Reaction Buffer 5x concentrated
  • CoCl<sub>2</sub> Solution 25 mM
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B Inhalation
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)