Merck
HYS010
Sigma-Aldrich
HyStem® Zellkultur-Gerüstkit
Trial Kit, For 2.5 mL of hydrogel scaffold solution
Synonym(e):
Cell Culture Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Qualitätsniveau
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die individuell anpassbaren und frei von tierischen Bestandteilen hergestellten Hystem Hydrogel-Zellkulturgerüste bieten eine komplexe, dreidimensionale Umgebung, in der sich die Zellen ähnlich wie in vivo vermehren können.
  • Individuell anpassbar – Jeder einzelne Zelltyp in einem mehrzelligen Organismus hat seine eigene, einzigartige Mikroumgebung. Hystem bietet die Flexibilität, die Umgebung der kultivierten Zellen so zu gestalten, dass sie ihre in vivo-Gegenstücke imitieren und die Proliferation und Differenzierung optimieren.
  • Frei von tierischen Bestandteilen – Als synthetische Matrix auf Hyaluronsäurebasis bietet Hystem eine vollständige Kontrolle des Zellmilieus. Alle Bestandteile sind gut charakterisiert, konsistent und stammen aus nicht-tierischen Quellen.
  • Biologisch genau – Das Hystem Hydrogel ist reich an Hyaluronsäure und ahmt die komplexen dreidimensionalen Zellumgebungen, die im Leben vorkommen, genau nach und bietet eine optimale Umgebung für die Kultivierung Ihrer Zellen.
The Hystem Trial Kit enables researchers to evaluate the Hystem technology in their own hands and confirm that Hystem is the right choice for their research.
With Hystem, researchers can tailor the incorporation of ECM proteins, cell attachment factors, and growth factors as well as the elasticity of the hydrogel and cell incorporation (encapsulations or top plating) to create the specific 3D environment required by their cells.
Hystem has been successfully used to expand human embryonic stem cells (H9s), umbilical cord blood CD23+ stem cells, hepatic stem cells and hepatic progenitor cells.
Hystem is recommended for in vivo experimentation.
Hystem offers a minimal number of cell attachment sites. If desired, researchers may incorporate attachment factors of their choice.
Rechtliche Hinweise
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
Ähnliches Produkt
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ying Li et al.
Analytical chemistry, 92(3), 2794-2801 (2020-01-15)
Here, we develop an injection molded microfluidic approach for single cell analysis by making use of (1) rapidly curing injectable hydrogels, (2) a high density microfluidic weir trap array, and (3) reversibly bonded PDMS lids that are strong enough to
Artikel
Heparin is distinct from heparan sulfate proteoglycans (HS) which is primarily produced by mast cells. While, HS is produced by all cell types. Know more about the difference between heparin and heparin sulfate proteoglycan and select the right component for your study.
Hystem 3D hydrogels are based on hyaluronic acid, a major component of the extracellular matrix. 3D cell culture can be done using Hystem hydrogels.
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.