Fortfahren mit
HYSC020
HyStem®-C Zellkultur-Gerüstkit
For 7.5 mL of hydrogel scaffold solution
Synonym(e):
HyStem-C-Gerüstkit, Zellkultur-Gerüst
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Das HyStem®-C Zellkultur-Gerüstkit bietet einen hervorragenden Ausgangspunkt für eine Optimierung der Matrix für Stammzellkulturen. Es wird für Kulturen empfohlen, für die eine Mindestzahl von Zellanhaftungsstellen oder das Hinzufügen anderer Proteine der extrazellulären Matrix (EZM-Proteine) erforderlich ist.
Application
HYSC020 is replaced by GS313F
Das HyStem®-C Zellkultur-Gerüstkit wird für Kulturen neuraler Stammzellen verwendet.
Features and Benefits
Die individuell anpassbaren, ausführlich charakterisierten und konsistenten HyStem-C Hydrogel-Zellkulturgerüste bieten eine komplexe dreidimensionale Umgebung, in der sich die Zellen ähnlich wie in vivo vermehren können.
  • Individuell anpassbar – Jeder einzelne Zelltyp in einem mehrzelligen Organismus hat seine eigene, einzigartige Mikroumgebung. HyStem-C bietet die Flexibilität, die Umgebung von Kulturzellen so zu gestalten, dass die Gegebenheiten in vivo nachgeahmt und die Proliferation und Differenzierung optimiert werden.
  • Synthetisch – Als synthetische Matrix bietet HyStem-C eine bessere Kontrolle des Zellmilieus als uneindeutige extrahierte EZM-Alternativen. Alle Bestandteile sind ausführlich charakterisiert und konsistent formuliert. HyStem-C enthält Hyaluronsäure (synthetisch), Extralink (synthetisch), Gelin-S (vom Schwein) und Wasser.
  • Biologisch genau – Das HyStem-C Hydrogel ist reich an Hyaluronsäure und denaturiertem Kollagen. Es ahmt die komplexen dreidimensionalen Zellumgebungen, die in der Natur vorkommen, genau nach und bietet eine optimale Umgebung für die Kultivierung Ihrer Zellen.
HyStem-C ermöglicht das Anhaften einer großen Vielzahl von Zelltypen mittels Gelin-S (thiolierte Gelatine).
Mit HyStem-C können Forschende den Einbau von ECM-Proteinen und Wachstumsfaktoren sowie die Elastizität von Hydrogel und Zelleinbau (Verkapselung oder Oberflächenbeschichtung) maßgeschneidert anpassen, um die für ihre jeweiligen Zellen erforderliche spezifische 3D-Umgebung zu schaffen.
HyStem-C wurde erfolgreich verwendet, um menschliche embryonale Stammzellen, menschliche mesenchymale Stammzellen, neurale Progenitorzellen und hepatische Progenitorzellen zu vermehren.
Legal Information
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HYSHP010HYSC010HYS020
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HyStem®-C Zellkultur-Gerüstkit
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)