Fortfahren mit
HS20612
Manual pipette racks
blue plastic
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122801
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20612
Feature:
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
Material:
blue plastic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue plastic
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20612
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
General description
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
Application
Manual pipette racks are ideal for the protection and organization of glass and plastic pipettes.
Features and Benefits
  • Two detachable attachments that hold the pipette bulbs, fillers, and pumps
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS20613Z676020Z676039
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20612
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20613
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20611
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20612M
material
blue plastic
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , red plastic
material
clear acrylic rack
material
blue magnetic rack
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manual pipette racks
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)