Fortfahren mit
HYS020
HyStem® Zellkultur-Gerüstkit
For 7.5 mL of hydrogel scaffold solution
Synonym(e):
HyStem-Kulturkit, Zellkultur-Gerüst
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Das HyStem® Zellkultur-Gerüstkit wurde erfolgreich verwendet, um menschliche embryonale Stammzellen (H9s), CD23+-Stammzellen aus Nabelschnurblut, hepatische Stammzellen und hepatische Progenitorzellen zu vermehren.
HYS020 is replaced by GS311F
Features and Benefits
Die individuell anpassbaren und frei von tierischen Bestandteilen hergestellten Hystem Hydrogel-Zellkulturgerüste bieten eine komplexe, dreidimensionale Umgebung, in der sich die Zellen ähnlich wie in vivo vermehren können.
  • Individuell anpassbar – Jeder einzelne Zelltyp in einem mehrzelligen Organismus hat seine eigene, einzigartige Mikroumgebung. Hystem bietet die Flexibilität, die Umgebung der kultivierten Zellen so zu gestalten, dass sie ihre in vivo-Gegenstücke imitieren und die Proliferation und Differenzierung optimieren.
  • Frei von tierischen Bestandteilen – Als synthetische Matrix auf Hyaluronsäurebasis bietet Hystem eine vollständige Kontrolle des Zellmilieus. Alle Bestandteile sind gut charakterisiert, konsistent und stammen aus nicht-tierischen Quellen.
  • Biologisch genau – Das Hystem Hydrogel ist reich an Hyaluronsäure und ahmt die komplexen dreidimensionalen Zellumgebungen, die im Leben vorkommen, genau nach und bietet eine optimale Umgebung für die Kultivierung Ihrer Zellen.
Mit Hystem können Forschende den Einbau von ECM-Proteinen, Zellanhaftungsfaktoren und Wachstumsfaktoren sowie die Elastizität von Hydrogel und Zelleinbau (Verkapselung oder Oberflächenbeschichtung) maßgeschneidert anpassen, um die für ihre jeweiligen Zellen erforderliche spezifische 3D-Umgebung zu schaffen.
Hystem wird für In-vivo-Versuche empfohlen.
Hystem bietet eine minimale Anzahl von Zellanhaftungsstellen. Falls erforderlich können Forschende Anhaftungsfaktoren ihrer Wahl einbinden.
Legal Information
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)