Fortfahren mit
HYSC010
HyStem®-C Zellkultur-Gerüstkit
Trial Kit, For 2.5 mL of hydrogel scaffold solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
HYSC010 is replaced by GS312F
HyStem®-C cell culture scaffold kit has been used to prepare HyStem hydrogels to culture breast cancer cells.
Features and Benefits
Die individuell anpassbaren, ausführlich charakterisierten und konsistenten HyStem-C Hydrogel-Zellkulturgerüste bieten eine komplexe dreidimensionale Umgebung, in der sich die Zellen ähnlich wie in vivo vermehren können.
  • Individuell anpassbar – Jeder einzelne Zelltyp in einem mehrzelligen Organismus hat seine eigene, einzigartige Mikroumgebung. HyStem-C bietet die Flexibilität, die Umgebung von Kulturzellen so zu gestalten, dass die Gegebenheiten in vivo nachgeahmt und die Proliferation und Differenzierung optimiert werden.
  • Synthetisch – Als synthetische Matrix bietet HyStem-C eine bessere Kontrolle des Zellmilieus als uneindeutige extrahierte EZM-Alternativen. Alle Bestandteile sind ausführlich charakterisiert und konsistent formuliert. HyStem-C enthält Hyaluronsäure (synthetisch), Extralink (synthetisch), Gelin-S (vom Schwein) und Wasser.
  • Biologisch genau – Das HyStem-C Hydrogel ist reich an Hyaluronsäure und denaturiertem Kollagen. Es ahmt die komplexen dreidimensionalen Zellumgebungen, die in der Natur vorkommen, genau nach und bietet eine optimale Umgebung für die Kultivierung Ihrer Zellen.
Customizable, well characterized and consistent, Hystem-C hydrogel cell culture scaffolds provide a complex, three dimensional environment in which cells are able to proliferate, much as they would in vivo.
  • Customizable - each distinct cell type in a multicellular organism has its own unique microenvironment. Hystem-C offers the flexibility to tailor the environments of cultured cells to mimic their in vivo counterparts and optimize proliferation and differentiation.
  • Synthetic - As a synthetic matrix, Hystem-C offers greater control of the cellular environment than ambiguous extracted ECM alternatives.  All components are well characterized and consistently formulated. Hystem-C contains Hyaluronic acid (synthetic), Extralink (synthetic), Gelin-S (porcine), and Water.
  • Biologically accurate - Rich in hyaluronic acid and denatured collagen, the Hystem-C hydrogel closely mimics the complex three dimensional cellular environments found in life, providing an optimal environment for culturing your cells.
Hystem-C enables the attachment of a wide variety of cell types through Gelin-S (thiolated gelatin).
The Hystem-C Trial Kit enables researchers to evaluate the Hystem-C technology in their own hands and confirm that Hystem-C is the right choice for their research.
With Hystem-C, researchers can tailor the incorporation of ECM proteins and growth factors as well as the elasticity of the hydrogel and cell incorporation (encapsulations or top plating) to create the specific 3D environment required by their cells.
Hystem-C has been successfully used to expand human embryonic stem cells, human mesenchymal stem cells, neural progenitor cells, and hepatic progenitor cells.
Legal Information
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HYSHP010HYS020HYSC020
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HyStem®-C Zellkultur-Gerüstkit
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is there a possibility to make the gel liquid again after gelation has occured?
    1 answer
    1. This product can not be reverted back into liquid form for reuse. There will not be enough components to make another gel liquid solution after running through the assay. Please see the product data sheet for more information: sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/303/489/hysc010bul.pdf