Merck
H6635
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime
Synonym(e):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime, Cortisol 3-(O-carboxymethyl)oxime
Größe auswählen
50 MG
€ 431,00
€ 431,00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 431,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H33NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 431,00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO7/c1-21-7-5-14(24-31-12-19(28)29)9-13(21)3-4-15-16-6-8-23(30,18(27)11-25)22(16,2)10-17(26)20(15)21/h9,15-17,20,25-26,30H,3-8,10-12H2,1-2H3,(H,28,29)/b24-14+/t15-,16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChIKey
WXAWNCDYPXVODT-ZAKIEOBNSA-N
Anwendung
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime has been used in fecal steroid hormone processing and analysis.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime is used as the analog of cortisol. It is used to modify the surface of an Au chip.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Development of indirect competitive immuno-assay method using SPR detection for rapid and highly sensitive measurement of salivary cortisol levels
Tahara Y, et al.
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2, 15-15 (2014)
Characterization of ovarian steroid patterns in female African lions (Panthera leo), and the effects of contraception on reproductive function
Putman S B, et al.
PLoS ONE, 10(10), e0140373-e0140373 (2015)