Fortfahren mit
H1385
n-Heptadecanoyl-Coenzym A Lithiumsalz
≥90%
Synonym(e):
[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-[[[[4-[[3-(2-heptadecanoylsulfanylethylamino)-3-oxopropyl]amino]-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxobutoxy]-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxymethyl]-4-hydroxyoxolan-3-yl] hydrogen phosp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 337,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H68N7O17P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1019.97
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥90%
€ 337,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C38H68N7O17P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(47)66-22-21-40-28(46)19-20-41-36(50)33(49)38(2,3)24-59-65(56,57)62-64(54,55)58-23-27-32(61-63(51,52)53)31(48)37(60-27)45-26-44-30-34(39)42-25-43-35(30)45/h25-27,31-33,37,48-49H,4-24H2,1-3H3,(H,40,46)(H,41,50)(H,54,55)(H,56,57)(H2,39,42,43)(H2,51,52,53)/t27-,31-,32-,33?,37-/m1/s1
InChI key
DRABUZIHHACUPI-UVICFMDKSA-N
Biochem/physiol Actions
Coenzym-A agiert als Acylgruppenträger, Acetyl-CoA. Heptadecanoyl-Coenzym A (C17-CoA), ein langkettiges (C-17), gesättigtes Fettacyl-CoA, wird als Zwischenprodukt im Fettstoffwechsel eingesetzt. Es ist ein Substrat von Acyl-CoA-Dehydrogenase (EG 1.3.99.3) in Mitochondrien und von Carnitin-O-palitoyltransferase (EG 2.3.1.21) im Zytoplasma. Heptadecanoyl-Coenzym A ist ein Inhibitor der allgemeinen Acyl-Coenzym A-Dehydrogenase (EG 1.3.99.3).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N5131SML3539SML3363
description
≥90%
description
phospodiesterase and ADP-ribosyl cyclase substrate
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥-96%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)