Merck
L6420
Luteinisierendes Hormon aus human pituitary
≥8,500 IU/mg
Synonym(e):
ICSH, LH, PLH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
254-420-6
NACRES:
NA.77
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
specific activity
≥8,500 IU/mg
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Zweikettiges Glykoproteinhormon; die α-Kette ist identisch zu der von Choriongonadotropin, TSH und FSH, während die biologische Spezifizität auf die unverkennbare β-Kette zurückzuführen ist. Induziert Ovulation, Spermatogenese und Synthese von steroidalen Geschlechtshormonen.
Zweikettiges Glykoproteinhormon; die α-Kette ist identisch zu der von Choriongonadotropin, TSH und FSH, während die biologische Spezifizität auf die unverkennbare β-Kette zurückzuführen ist. Induziert Ovulation, Spermatogenese und Synthese von steroidalen Geschlechtshormonen. Die Aktivität wird durch den transmembranen LH/Choriongonadotropin-Rezeptor vermittelt, der ein Mitglied der G-Protein gekuppelten Rezetorfamilie (GPCR) ist.
Physical form
Aus 50 mM Ammoniumbicarbonat lyophilisiert.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)