Fortfahren mit
49152
D-(+)-Glukose
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Dextrosum (Glucosum), Dextrose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
crystalline powder
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
137048G7528108337
description
tested according to Ph. Eur.
description
anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
description
≥99.5% (GC), BioXtra
description
anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble
solubility
470 g/L
solubility
H2O: 1 M
solubility
470 g/L
form
crystalline powder
form
solid
form
powder
form
solid
color
white
color
-
color
colorless
color
-
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
parenterals
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glukose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)