Merck
G6752
Sigma-Aldrich
Guanosin
≥98%
Synonym(e):
Guanin-9-β-D-ribofuranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.24
Beilstein:
625911
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
microbial
Qualitätsniveau
100
200
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
formic acid:water (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES String
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChIKey
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Guanosin ist ein aromatisches Molekül und ein Purinnukleosid.[1] Es kommt in der Zerebrospinalflüssigkeit, Darmzellen, der Blut-Hirn-Schranke und in Mikrogefäßzellen des Gehirns vor.[2]
Anwendung
Guanosin wird wie folgt verwendet:
  • als Referenzstandard zur Analyse von Glucosinolaten mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit Diodenarray-Detektor und Elektronensprayionisierung mit Massenspektrometrie (HPLC-DAD-ESI/MS)[3]
  • als Komponente einer Kultur von embryonalen Maus-Fibroblasten (MEF)[4]
  • als Standard zum Nachweis von restlichen RNA-Verunreinigungen in Genomproben der Ölpalme mittels HPLC[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Guanosinnukleosid übt als das guaninbasierte purinerge System eine zelluläre Wirkung aus. Es moduliert die Glutamataufnahme mittels Glutamattransportern. Es kann bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems eine neuroprotektive Funktion aufweisen.[1] Guanosin fördert Neuritenverzweigung, -auswuchs, -proliferation und -differenzierung.[2] Die Verabreichung von Guanosin regeneriert GTP und vermittelt bei Nierenischämieverletzungen eine Schutzwirkung.[6]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guanosine supplementation reduces apoptosis and protects renal function in the setting of ischemic injury
Kelly KJ, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 108(9), 1291-1298 (2001)
Guanosine: a neuromodulator with therapeutic potential in brain disorders
Lanznaster D, et al.
Aging and disease, 7(5), 657-657 (2016)
mTORC1 couples nucleotide synthesis to nucleotide demand resulting in a targetable metabolic vulnerability
Valvezan AJ, et al.
Cancer Cell, 32(5), 624-638 (2017)
Qualitative and quantitative analysis of glucosinolates and nucleosides in Radix Isatidis by HPLC and liquid chromatography tandem mass spectrometry
Wang X, et al.
Acta Pharmaceutica Sinica. B, 3(5), 337-344 (2013)
Guanosine and its role in neuropathologies
Bettio LEB, et al.
Purinergic Signaling, 12(3), 411-426 (2016)