Merck
G4510
Millipore
Glutathion−-Agarose
Glutathione−Agarose
lyophilized powder
Synonym(e):
Glutathion-Agarose-Harz, GSH-Agarose, S-verknüpfte Glutathion-Agarose
Größe auswählen
1 ML
€ 97,50
5 ML
€ 366,00
10 ML
€ 499,00
50 ML
€ 1.860,00
€ 97,50
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
€ 97,50
5 ML
€ 366,00
10 ML
€ 499,00
50 ML
€ 1.860,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
€ 97,50
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
chemische Klasse(n) des Analyten
proteins (GST)
Kennzeichnungsgrad
≥10 μmol per mL gel
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
Matrix
4% cross-linked beaded agarose
Matrixaktivierung
epoxy
Matrixanbindung
sulfur
Matrix-Spacer
12 atoms (10 carbon)
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Glutathion-S-Transferase (GST) ist ein Protein mit einem Molekulargewicht von 26 kDa, das in eukaryotischen Zellen natürlich vorkommt. Es gehört zur Familie der Phase-II-Entgiftungsenzyme. Glutathion-Agarose besteht aus Glutathion, das über seinen Schwefel an epoxidaktivierter, 4%iger vernetzter, perlförmiger Agarose gebunden ist, was zu einem Spacer aus 12 Atomen (10 Kohlenstoffatomen) führt. Es ist als lyophilisiertes Pulver erhältlich, das mit Laktose stabilisiert wurde.
Anwendung
Glutathion-Agarose wird wie folgt verwendet:
  • zur Aufreinigung des mit Glutathion-S-Transferase (GST) fusionierten Proteins zur Erzeugung des polyklonalen Antikörpers M4P
  • zur Inkubation der Überstandfraktionen zur Aufreinigung von p53 voller Länge (AS 1–393) und seiner DNA-bindenden Domäne (AS 94–288)
  • bei der Affinitätsreinigung des Fusionsproteins
Die Affinitätschromatographie unter Verwendung von Glutathion-Agarose ermöglicht eine schnelle, milde, nicht denaturierende und hochselektive Aufreinigung von Proteinen, die Glutathion bindende Sequenzen, wie Glutathion-S-Transferase (GST), Glutathion-Peroxidase und Glyoxalase I, enthalten.
Biochem./physiol. Wirkung
Glutathion-S-Transferasen (GST), eine Superfamilie multifunktionaler Entgiftungs-Isoenzyme, spielen eine wichtige Rolle bei der zellulären Signalübertragung. GST stellen sich aufgrund der Überexpression spezifischer Isozyme in verschiedenen Tumoren und ihrer potenziellen Beteiligung an der Entwicklung anderer Erkrankungen wie neurodegenerativer Erkrankungen, Multipler Sklerose und Asthma als vielversprechende therapeutische Ziele heraus.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ermöglicht eine schnelle, milde, nicht denaturierende und hochselektive Aufreinigung von Glutathion-bindenden Enzymen.
  • Hat bei ordnungsgemäßer getrockneter Lagerung bei -20 °C eine Haltbarkeit von zwei Jahren
  • Bindungskapazität: 5–10 mg Glutathion-S-Transferase pro ml Harz
Menge
Ein g Pulver quillt auf zu ≥10 ml Gel
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Wenrong Tan et al.
PLoS genetics, 14(4), e1007336-e1007336 (2018-04-17)
Drought is a major threat to plant growth and crop productivity. The phytohormone abscisic acid (ABA) plays a critical role in plant response to drought stress. Although ABA signaling-mediated drought tolerance has been widely investigated in Arabidopsis thaliana, the feedback
Magdalena M Grabowska et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 28(6), 949-964 (2014-05-08)
Androgen receptor (AR) action throughout prostate development and in maintenance of the prostatic epithelium is partly controlled by interactions between AR and forkhead box (FOX) transcription factors, particularly FOXA1. We sought to identity additional FOXA1 binding partners that may mediate
Samie R Jaffrey et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(5), 3199-3204 (2002-02-28)
The specificity of the reactions of nitric oxide (NO) with its neuronal targets is determined in part by the precise localizations of neuronal NO synthase (nNOS) within the cell. The targeting of nNOS is mediated by adapter proteins that interact
Hui Li et al.
Nature communications, 9(1), 2573-2573 (2018-07-04)
The dynamic maintenance of polar domains in the plasma membrane (PM) is critical for many fundamental processes, e.g., polar cell growth and growth guidance but remains poorly characterized. Rapid tip growth of Arabidopsis pollen tubes requires dynamic distribution of active
Dustin L Johnson et al.
Journal of bacteriology, 190(8), 2972-2980 (2008-02-19)
Chlamydophila pneumoniae is a gram-negative obligate intracellular bacterial pathogen that causes pneumonia and bronchitis and may contribute to atherosclerosis. The developmental cycle of C. pneumoniae includes a morphological transition from an infectious extracellular elementary body (EB) to a noninfectious intracellular
Verwandter Inhalt
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.
Untersuchen Sie Protein-Protein-Interaktionen im Reagenzglas mithilfe von Pulldown-Assays, bei denen Methoden wie Affinität, GST-Pulldown, TAP und Co-Immunpräzipitation zum Einsatz kommen.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. When using Product G4510, Glutathione-Agarose, how do I store the swollen resin?
    1 answer
    1. After the resin has been swollen, it can be stored in 2 M NaCl at 2 to 8 °C. For long-term storage, a bacteriostatic agent such as 1 mM sodium azide or 0.02% thimerosal should be included. Alternatively, the resin can be relyophilized after addition of lactose.
      Helpful?
  3. How much Product G4510, Glutathione-Agarose, do I receive and how do I swell my powder?
    1 answer
    1. This material is sold by the final volume of gel produced after swelling of the powder.  One gram of powder swells to approximately 14 mL of gel. (Approximately 70 mg of powder swells to 1 mL of gel.)  Swell the lyophilized powder in deionized water (use of some buffers can result in non-recoverable loss of volume) at 200 mL/g. Typically 90 to 95% of swelling occurs within 30 minutes at room temperature, but it may require overnight at 2 to 8 °C for 100% swelling to occur. After swelling, the agarose beads must be washed thoroughly with 10 volumes of water or equilibration buffer (such as PBS) to remove the lactose present in the lyophilized product.
      Helpful?
  4. How is Product G4510, Glutathione-Agarose, resin conjugated to the glutathione, and what is the binding capacity of the resin?
    1 answer
    1. This product consists of glutathione attached through the sulfur to epoxy activated 4% cross-linked beaded agarose, resulting in a 12 atom spacer. Binding capacity: approx. 5 to 10 mg glutathione S-transferase per mL resin.
      Helpful?
  5. What reagents are compatible with Product G4510, Glutathione-Agarose, resin?
    1 answer
    1. Tris or phosphate buffers (pH 6.5 to 9.5) are typical lysis buffers compatible with glutathione affinity chromatography. Salt concentrations of up to 1 Molar do not interfere with binding. Protease inhibitors such as EDTA (Product No. E7889) or PMSF (Product No. P7626) are often included in the lysis buffer. Serine protease inhibitors included in the lysis buffer will not interfere with subsequent thrombin or factor Xa treatment as these inhibitors are removed before the proteolysis step. The binding of GST to glutathione-agarose is unaffected by 1% Triton X-100, 1% Tween-20, 1% CTAB, 10 mM DTT or 0.03% SDS.
      Helpful?
  6. How do I regenerate Product G4510, Glutathione-Agarose, resin?
    1 answer
    1. Regeneration method:1. Wash with approximately 5 resin volumes of 0.1 M borate buffer, pH 8.5 containing 0.5 M NaCl (Cleansing Buffer 1).2. Wash with at least 5 column volumes of deionized water.3. Wash with at least 5 column volumes of 0.1 M acetate buffer, pH 4.5, containing 0.5 M NaCl (Cleansing Buffer 2).4. Wash with approximately 5 resin volumes of deionized water. For long-term storage, store in 2 M NaCl containing a bacteriostatic agent.5. Equilibrate with equilibration buffer before use.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Houston, RICE University
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Excellent
    I use this product in the protein purification and found it working excellent.