Wichtige Dokumente
SAB4200692
Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody, Mouse monoclonal
clone GST-2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
GST, Glutathione-S-Transferase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GST-2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 0.5 μg/mL
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- dot blotting
- autoradiography
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)